Learn More
Alfa,2,4-tricloroacetofenona, TRC
Código de producto. 30456023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456023 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30456023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77431510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-2,4-Trichloroacetophenon
CAS 4252-78-2
Fórmula molecular C8 H5 Cl3 O
Cantidad 10 g
Sinónimo alpha-2,4-Trichloroacetophenone, Ethanone','2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)- (9CI','ACI), 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone (ACI), Acetophenone','2,2',4'-trichloro- (6CI','7CI','8CI), 2,2',4'-Trichloroacetophenone, 2,4,2'-Trichloroacetophenone, 2,4-Dichlorophenacyl chloride, 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Chloro-1-(2',4'-dichlorophenyl)ethanone, Chloromethyl 2,4-dichlorophenyl ketone, α,2,4-Trichloroacetophenone, ω-Chloro-2,4-dichloroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
SMILES ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 223.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.9406