Learn More
Alfa- 2-(4-Metoxifenil)-1-metiletilo](fenilmetil)amino]metilo-3-nitro-4-(fenilmetoxi)bencenometanol, TRC
Código de producto. 30480420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480420 250 mg 250 miligramos
30468339 1 g 1 g
30467851 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM265865250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43229-67-0
Fórmula molecular C32H34N2O5
Peso molecular (g/mol) 526.62
Sinónimo Benzenemethanol, α-[[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)-, α-[[[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol, 1-[4-(Phenylmethoxy)-3-nitrophenyl]-2-[phenylmethyl-[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethanol, 2-[[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]-1-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanol
Nombre IUPAC 2-[benzil-[1-(4-metoxifenil)propano-2-il]amino]-1-(3-nitro-4-fenilmetoxifenil)etanol
SMILES COc1ccc(CC(C)N(CC(O)c2ccc(OCc3ccccc3)c(c2)[N+](=O)[O-])Cc4ccccc4)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(((2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl)(phenylmethyl)amino)methyl)-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H34N2O5/c1-24(19-25-13-16-29(38-2)17-14-25)33(21-26-9-5-3-6-10-26)22-31(35)28-15-18-32(30(20-28)34(36)37)39-23-27-11-7-4-8-12-27/h3-18,20,24,31,35H,19,21-23H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.2468