Learn More
Alfa- 2-(4-metoxi-3-metilfenil)-1-metiletil](fenilmetil)amino]metil]-3-nitro-4-(fenilmetoxi)bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(((2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl)(phenylmethyl)amino)methyl)-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol |
| CAS | 1616967-23-7 |
| Fórmula molecular | C33H36N2O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 540.65 |