Learn More
Alfa-[2-(4-clorofenil)etil]-1H-imidazol-1-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole-1-ethanol |
| CAS | 67085-11-4 |
| Fórmula molecular | C13H15ClN2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Chlorophenyl)-1-(1H-imidazol-1-yl)butan-2-ol, Butoconazole Impurity 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15ClN2O/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(17)9-16-8-7-15-10-16/h1-2,4-5,7-8,10,13,17H,3,6,9H2 |
| SMILES | OC(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2ccnc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-clorofenil)-1-imidazol-1-ilbutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 250.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0873 |