Learn More
Alfa-(2,3-Dimetilfenil)-1-(tritilo)-1H-imidazol-4-metanol, TRC
Código de producto. 30375885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375885 250 mg
30372601 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477340250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176721-01-0
Fórmula molecular C31H28N2O
Peso molecular (g/mol) 444.58
Sinónimo Medetomidine Impurity 36
SMILES Cc1cccc(C(O)c2cncn2C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(2,3-Dimethylphenyl)-1-(trityl)-1H-imidazole-4-methanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H28N2O/c1-23-13-12-20-28(24(23)2)30(34)29-21-32-22-33(29)31(25-14-6-3-7-15-25,26-16-8-4-9-17-26)27-18-10-5-11-19-27/h3-22,30,34H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.2202