Learn More
Alfa-(1-hidroxiciclohexil)-4-Metoxi-N,N-Dimetilbenzenacetamida, TRC
Código de producto. 30389891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389891 10 mg
30398835 100 mg
30392658 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH55555510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 295366-48-2
Fórmula molecular C17H25NO3
Peso molecular (g/mol) 291.39
Sinónimo alpha-(1-Hydroxycyclohexyl)-4-Methoxy-N,N-Dimethylbenzeneacetamide
Nombre IUPAC 2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetilacetamida
SMILES COc1ccc(cc1)C(C(=O)N(C)C)C2(O)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(1-Hydroxycyclohexyl)-4-Methoxy-N,N-Dimethylbenzeneacetamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO3/c1-18(2)16(19)15(17(20)11-5-4-6-12-17)13-7-9-14(21-3)10-8-13/h7-10,15,20H,4-6,11-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1834