Learn More
alfa-[[(1,1-dimetiletil)(fenilmetil)amino]metil]-2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-metanol (acetónido de N-bencil salbutamol), Mikromol™
Descripción
alfa-[[(1,1-dimetiletil)(fenilmetil)amino]metil]-2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-metanol (acetónido de N-bencil salbutamol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl Salbutamol Acetonide |
| CAS | 1797114-57-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Benzyl Salbutamol Acetonide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23H31NO3 |
| Sinónimo | alpha-[[N-(1,1-Dimethylethyl)-N-benzylamino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol |
| SMILES | CC(C)(C)N(CC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1)Cc3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 369.51 |
| Cantidad | 25 mg |