Learn More
Alpelisib, MedChemExpress
Descripción
Alpelisib (BYL-719) is a potent, selective, and orally active PI3Kα inhibitor. Alpelisib (BYL-719) shows efficacy in targeting PIK3CA-mutated cancer. Alpelisib (BYL-719) also inhibits p110α/p110γ/p110δ/p110β with IC50s of 5/250/290/1200 nM, respectively. Antineoplastic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alpelisib |
| CAS | 1217486-61-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H22F3N5O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BYL-719 |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (188.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(N=C(S1)NC(N2CCC[C@H]2C(N)=O)=O)=C1C3=CC(C(C)(C(F)(F)F)C)=NC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 441.47 |
| Mostrar más |