Descripción
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rabbit IgG Fc (IGHG) |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Clon | '10E10 / 8C10 |
| Conjugado | Atto 488 |
| Formulación | Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine) |
| génica | Rabbit IgG Fc |
| N.º de referencia del gen | P01870 |
| Especie del huésped | Alpaca |
| Inmunógeno | Rabbit IgG Fc (IGHG) |
| Show More |