Learn More
Alpaca monoclonal [2F3] Anti-human IgG1/IgG4 antibody (AZdye 568), Abcam
Código de producto. 32117919 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32117919 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 32117919 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab325307100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Antígeno IGG1_HUMAN (IGG1)
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Localización celular Secreted; Cell membrane
Clasificación Monoclonal
Clon '2F3
Conjugado AZDye 568
Formulación Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
génica IGG1_HUMAN
N.º de referencia del gen P0DOX5
Especie del huésped Alpaca
Inmunógeno IGG1_HUMAN (IGG1)
Método de purificación Size-exclusion chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -80°C
Tipo de producto Primary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Condiciones de envío Blue Ice
Gen diana IGG1_HUMAN
Molécula diana IGG1_HUMAN (IGG1)