Description
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Specifications
| Antígeno | Ighg1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Localización celular | Isoform Secreted: Secreted |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | '10A4 |
| Conjugado | Atto 488 |
| Formulación | Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine) |
| génica | Ighg1 |
| N.º de referencia del gen | P01868 |
| Especie del huésped | Alpaca |
| Show More |