Learn More
Alpaca monoclonal [10A4] Anti-Mouse IgG1 antibody (Alexa Fluor™ 647), Abcam
Código de producto. 32114608 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32114608 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 32114608 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab325287100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Antígeno Ighg1
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Localización celular Isoform Secreted: Secreted
Clasificación Monoclonal
Clon '10A4
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
génica Ighg1
N.º de referencia del gen P01868
Especie del huésped Alpaca
Inmunógeno Ighg1
Método de purificación Size-exclusion chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology & Infectious Disease
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -80°C
Tipo de producto Primary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Condiciones de envío Blue Ice
Gen diana Ighg1
Molécula diana Ighg1