Learn More
Alpaca anti-Rabbit IgG Nano (VHH) Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 568, Invitrogen™
Código de producto. 17182224
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17182224 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17182224 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor SA510325
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Biclonal nanobodies specific for rabbit IgG Fab and Fc. CTK0101: KD = 0.2 nM, CTK0102: KD = 1.2 nM Non Cross-Reactivity includes: Mouse, rat, sheep, goat, and guinea pig serum. Cross-reactivity to: Human and macaque serum Rapid workflow: Simultaneous incubation of rabbit IgG primary antibody and Alpaca anti-rabbit IgG Nano (VHH) recombinant secondary antibody. Offered through a partnership with ChromoTek.
Rabbit IgG Nano (VHH) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Rabbit IgG Nano (VHH) in Rabbit samples. It is validated for Dot Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno Rabbit IgG Nano (VHH)
Aplicaciones Dot Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CTK0101/CTK0102
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 568
Formulación 10mM HEPES with 500mM NaCl, 5mM EDTA and 0.09% sodium azide; pH 7
Alias de gen Biclonal; Nanobodies; recombinant VHH
Especie del huésped Alpaca
Inmunógeno Purified rabbit IgG
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.