Learn More
Alpaca anti-Rabbit IgG Nano (VHH) Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 568, Invitrogen™
Descrizione
Biclonal nanobodies specific for rabbit IgG Fab and Fc. CTK0101: KD = 0.2 nM, CTK0102: KD = 1.2 nM Non Cross-Reactivity includes: Mouse, rat, sheep, goat, and guinea pig serum. Cross-reactivity to: Human and macaque serum Rapid workflow: Simultaneous incubation of rabbit IgG primary antibody and Alpaca anti-rabbit IgG Nano (VHH) recombinant secondary antibody. Offered through a partnership with ChromoTek.
Specifica
Specifica
| Antígeno | Rabbit IgG Nano (VHH) |
| Aplicaciones | Dot Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CTK0101/CTK0102 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Alexa Fluor 568 |
| Formulación | 10mM HEPES with 500mM NaCl, 5mM EDTA and 0.09% sodium azide; pH 7 |
| Alias de gen | Biclonal; Nanobodies; recombinant VHH |
| Especie del huésped | Alpaca |
| Inmunógeno | Purified rabbit IgG |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.