Learn More
Aloxistatin, MedChemExpress
Código de producto. 16482858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482858 10 mg 10 miligramos
16405607 5 mg 5 miligramos
16452546 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100229
MedChemExpress Aloxistatin (E64d) is a cell-permeable and irreversible broad-spectrum cysteine protease inhibitor. Aloxistatin (E64d) exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Aloxistatin (E64d) is a cell-permeable and irreversible broad-spectrum cysteine protease inhibitor. Aloxistatin (E64d) exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aloxistatin
Forma física Solid
CAS 88321-09-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H30N2O5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo E64d E64c ethyl ester
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (730.08 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 33.33 mg/mL (97.33 mM)
SMILES O=C([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@H](C(NCCC(C)C)=O)CC(C)C)=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 342.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.43
Porcentaje de pureza 98.0%