missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ALOX5 Monoclonal Antibody (D10), Invitrogen™

Código de producto. p-7240988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17644436 20 μL 20 microlitros
17634436 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17644436

Marca: Invitrogen™ MA543980

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a protein which, with Arachidonate 5-lipoxygenase-activating protein, is required for leukotriene synthesis. Leukotrienes are arachidonic acid metabolites which have been implicated in various types of inflammatory responses, including asthma, arthritis and psoriasis. This protein localizes to the plasma membrane. Inhibitors of its function impede translocation of 5-lipoxygenase from the cytoplasm to the cell membrane and inhibit 5-lipoxygenase activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ALOX5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon D10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica ALOX5
N.º de referencia del gen P09917, P12527, P48999
Alias de gen 5 - Lipoxygenase; 5-lipoxygenase; 5LO; 5-LO; 5-LOX; 5LPG; 5LX; AI850497; ALOX5; Arachidonate 5-lipoxygenase; arachidonic 5-lipoxygenase alpha-10 isoform; arachidonic 5-lipoxygenase delta-10-13 isoform; arachidonic 5-lipoxygenase delta-13 isoform; arachidonic 5-lipoxygenase delta-p10 isoform; arachidonic acid 5-lipoxygenase; F730011J02; leukotriene A4 synthase; LOG5; LOW QUALITY PROTEIN: arachidonate 5-lipoxygenase; lox5; LOX-5; LOX5A; polyunsaturated fatty acid 5-lipoxygenase; RP11-67C2.3
Símbolos de los genes ALOX5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Glu461-Ser671 (Accession P09917), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100156205, 11689, 240, 25290
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.