Learn More
Clorhidrato de alosetrón, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de alosetrón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alosetron Hydrochloride |
| CAS | 122852-69-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Alosetron Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 N4 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,3,4,5-Tetrahydro-5-methyl-2-[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one Hydrochloride (1:1), 1H-Pyrido[4,3-b]indol-1-one, 2,3,4,5-tetrahydro-5-methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Alosetron hydrochloride, GR 68755C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N4O.ClH/c1-11-13(19-10-18-11)9-21-8-7-15-16(17(21)22)12-5-3-4-6-14(12)20(15)2;/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,18,19);1H |
| SMILES | Cl.Cc1[nH]cnc1CN2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]-3,4-dihidropirido[4,3-b]indol-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |