Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hidrocloruro de alosetrón |
| Cantidad | 250 mg |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: 49 g/l |
| Punto de fusión | de 287,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330,81 |
| Clave InChI | FNYQZOVOVDSGJH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | Cl.CN1C2=C(C3=CC=CC=C13)C(=O)N(CC1=C(C)NC=N1)CC2 |
| Nombre IUPAC | 5-methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[4,3-b]indol-1-one hydrochloride |
| Peso molecular (g/mol) | 330.82 |