Learn More
Aloisina A RP107, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aloisine A RP107 |
| CAS | 496864-16-5 |
| Fórmula molecular | C16 H17 N3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O/c1-2-3-4-13-14(11-5-7-12(20)8-6-11)19-16-15(13)17-9-10-18-16/h5-10,20H,2-4H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCCCc1c([nH]c2nccnc12)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-(7-butil-5H-pirrolo[2,3-b]pirazin-6-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 267.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1372 |