Learn More
Aloína, Mikromol™
Código de producto. 30461293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461293 4 x 25 mg 100 miligramos
17992296 100 mg 100 miligramos
17931466 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461293 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1318.0100254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Aloína, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aloin A (Barbaloin)
CAS 1415-73-2
Nombres de analitos o componentes Aloin A (Barbaloin)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H22 O9
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI), Barbaloin (8CI), Aloin, Aloin A, Barbaloin A, NSC 407305, 9(10H)-Anthracenone, 10-beta-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10S)-, 9(10H)-Anthracenone, 10-beta-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (S)-, Diacerein Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
Nombre IUPAC (10S)-1,8-dihidroxi-3-(hidroximetil)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]-10H-antracina-9-ona
Peso molecular (g/mol) 418.39
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 418,1264 g/mol