Learn More
Aloína, Mikromol™
Descripción
Aloína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aloin A (Barbaloin) |
| CAS | 1415-73-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Aloin A (Barbaloin) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H22 O9 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI), Barbaloin (8CI), Aloin, Aloin A, Barbaloin A, NSC 407305, 9(10H)-Anthracenone, 10-beta-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10S)-, 9(10H)-Anthracenone, 10-beta-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (S)-, Diacerein Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24 |
| Nombre IUPAC | (10S)-1,8-dihidroxi-3-(hidroximetil)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]-10H-antracina-9-ona |
| Mostrar más |