Learn More
Aloin, MedChemExpress
Descripción
Aloin(Aloin-A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aloin |
| CAS | 1415-73-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H22O9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Aloin-A Barbaloin-A |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (298.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=C(C=CC=C2O)[C@H]([C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C4=CC(CO)=CC(O)=C14 |
| Peso molecular (g/mol) | 418.39 |
| Mostrar más |