Learn More
Aloin B, TRC
Código de producto. 30003685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003685 25 mg 25 miligramos
17912585 10 mg 10 miligramos
17930975 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57541825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28371-16-6
Fórmula molecular C21 H22 O9
Peso molecular (g/mol) 418.39
Sinónimo 9(10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10R)-, (10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (R)-, Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, stereoisomer (8CI), Isobarbaloin (7CI), (10R)-10-β-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, 10-epi-Aloin A, Aloin, Aloin B
Nombre IUPAC (10R)-1,8-dihidroxi-3-(hidroximetil)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]-10H-antraceno-9-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aloin B
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.1264