Learn More
Aloin B, MedChemExpress
Código de producto. 16411578
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16411578 5 mg 5 miligramos
16409168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16411578 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0886
MedChemExpress Aloin B is one isomer of Aloin; Aloin is a physiologically active anthraquinone present in aloe.
Aloin B is one isomer of Aloin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aloin B
CAS 28371-16-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22O9
Cantidad 5 mg
Sinónimo Aloin-B Isobarbaloin
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (119.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H]1O)[C@](O[C@H](CO)[C@H]1O)([H])[C@@](C2=CC=CC(O)=C23)([H])C(C=C(CO)C=C4O)=C4C3=O
Peso molecular (g/mol) 418.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.39
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid