Learn More
Aloína B, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Aloin B |
| CAS | 28371-16-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Aloin B |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C21 H22 O9 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 9(10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10R)-, (10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (R)-, Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, stereoisomer (8CI), Isobarbaloin (7CI), (10R)-10-β-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, 10-epi-Aloin A, Aloin, Aloin B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24 |
| Nombre IUPAC | (10R)-1,8-dihidroxi-3-(hidroximetil)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]-10H-antraceno-9-ona |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?