Learn More
Aloína A, TRC
Código de producto. 30320072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320072 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30320072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57541525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aloin A (Barbaloin)
CAS 1415-73-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H22 O9
Cantidad 25 mg
Sinónimo 9(10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10S)-, 9(10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (S)-, Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI), Barbaloin (8CI), Aloin, Aloin A, Barbaloin A, NSC 407305
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
Nombre IUPAC (10S)-1,8-dihidroxi-3-(hidroximetil)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]-10H-antracina-9-ona
Peso molecular (g/mol) 418.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.1264
Porcentaje de pureza >95