Learn More
Alogliptin, TRC
Código de producto. 30010063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010063 100 mg 100 miligramos
17942975 10 mg 10 miligramos
17953065 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA575425100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850649-61-5
Fórmula molecular C18 H21 N5 O2
Sinónimo Benzonitrilo, 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinilo]-3,4-dihidro-3-metil-2,4-dioxo-1(2H)-pirimidinil]metil-2∣-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinilo]-3,4-dihidro-3-metil-2,4-dioxo-1(2H)-pirimidinil]benzonitrilo∣(R)-2-[6-[3-Aminopiperidina-1-il]-3-metil-2,4-dioxi-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-1-ilmetil]benzonitrilo∣2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinilo]-3,4-dihidro-3-metil-2,4-dioxo-1(2H)-pirimidinil]benzonitrilo∣Alogliptina
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alogliptin
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1695
Número MDL MFCD09833196
Pureza >95% (HPLC)
Peso molecular 339.39
Clave InChI ZSBOMTDTBDDKMP-OAHLLOKOSA-N
SMILES CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(CC2=C(C=CC=C2)C#N)C1=O
Nombre IUPAC 2-({6-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl}methyl)benzonitrile
Peso molecular (g/mol) 339.40