Learn More
Alogliptina, Mikromol™
Descripción
Alogliptina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alogliptin |
| CAS | 850649-61-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Alogliptin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H21 N5 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile, (R)-2-[6-[3-Aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-ylmethyl]benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile, Alogliptin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N5O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(Cc3ccccc3C#N)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[[6-[(3R)-3-aminopiperidin-1-il]-3-metil-2,4-dioxopirimidin-1-il]metil]benzonitrilo |
| Mostrar más |