Learn More
Benzoato de alogliptina (TRC),
Código de producto. 30132893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132893 250 mg 250 miligramos
30007103 10 mg 10 miligramos
30003892 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA575440250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850649-62-6
Fórmula molecular C18 H21 N5 O2 . C7 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 461.51
Sinónimo Benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-, benzoate (1:1), 2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile Benzoate (1:1), Benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-, monobenzoate (9CI), Alogliptin benzoate, Nesina, SYR 322
Nombre IUPAC 2-[[6-[(3R)-3-aminopiperidina-1-il]-3-metil-2,4-dioxopirimidina-1-il]metil]benzonitrilo; Ácido benzoico
SMILES CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(Cc3ccccc3C#N)C1=O.OC(=O)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alogliptin Benzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N5O2.C7H6O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3;1-5H,(H,8,9)/t15-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.2063
Porcentaje de pureza >95%