Learn More
Alogliptin Benzoate, MedChemExpress
Beschreibung
Alogliptin Benzoate (SYR-322) is a potent, selective and orally active inhibitor of DPP-4 with an IC50 of <10 nM, and exhibits greater than 10,000-fold selectivity over DPP-8 and DPP-9. Alogliptin Benzoate can be used for the research of type 2 diabetes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Alogliptin Benzoate |
| CAS | 850649-62-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H27N5O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SYR 322 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (108.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C=C(N1C[C@H](N)CCC1)N(C2=O)CC3=C(C#N)C=CC=C3)N2C.O=C(O)C4=CC=CC=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 461.51 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?