Learn More
Alogliptin-1-oxo-1-de(piperidin-3-amina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alogliptin-1-oxo-1-de(piperidin-3-amine) |
| CAS | 1246610-72-9 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[(Tetrahydro-3-methyl-2,4,6-trioxo-1(2H)-pyrimidinyl)methyl]benzonitrile, 2-((3-Methyl-2,4,6-trioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N2O3/c1-16-13(18)7-12(17)11(14(16)19)6-9-4-2-3-5-10(9)8-15/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)CC(=O)C(Cc2ccccc2C#N)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(1-metil-2,4,6-trioxo-3-piperidil)metil]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 257.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.08 |