Learn More
Alofanib, MedChemExpress
Código de producto. 16499887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499887 5 mg 5 miligramos
16497386 100 mg 100 miligramos
16483576 25 mg 25 miligramos
16473437 50 mg 50 miligramos
16407418 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17601
MedChemExpress Alofanib (RPT835) is a potent and selective allosteric inhibitor of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2). Anticancer and antiangiogenic activity.
Alofanib (RPT835) is a potent and selective allosteric inhibitor of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2). Anticancer and antiangiogenic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alofanib
CAS 1612888-66-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15N3O6S
Cantidad 5 mg
Sinónimo RPT835
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30.1 mg/mL (72.81 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(S(=O)(NC2=CC(C3=CC=CN=C3)=C(C)C=C2[N+]([O-])=O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 413.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.4
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease