Learn More
Aloe-emodina, TRC
Código de producto. 17982775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982775 50 mg 50 miligramos
17923275 100 mg 100 miligramos
17931255 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57540050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 481-72-1
Fórmula molecular C15 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Sinónimo 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxi-3-(hidroximetil)antraceno-9,10-dión
SMILES OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aloe Emodin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0528
Porcentaje de pureza >95%