Learn More
MedChemExpress Aloe emodin
Código de producto. 16432366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16432366 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16432366 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0189
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Aloe emodin is a hydroxyanthraquinone present in Aloe vera leaves, has a specific in vitro and in vivo antitumor activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 270.24 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 481-72-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.02%
Solubilidad DMSO : 25 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Rhabarberone∣ 3-Hydroxymethylchrysazine
Objetivo Autophagy