Learn More
Aloe emodina 1-glucósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aloe Emodin 1-Glucoside |
| CAS | 266997-58-4 |
| Fórmula molecular | C21H20O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20O10/c22-6-8-4-10-15(18(27)14-9(16(10)25)2-1-3-11(14)24)12(5-8)30-21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)31-21/h1-5,13,17,19-24,26,28-29H,6-7H2/t13-,17-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1O[C@H](Oc2cc(CO)cc3C(=O)c4cccc(O)c4C(=O)c23)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | 8-hidroxi-3-(hidroximetil)-1-[(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxiantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 432.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.1056 |