Learn More
Alodane, TRC
Código de producto. 30138187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138187 50 mg 50 miligramos
30133451 100 mg 100 miligramos
30004495 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61428350MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2550-75-6
Fórmula molecular C9 H6 Cl8
Peso molecular (g/mol) 397.77
Sinónimo 2-Norbornene, 1,2,3,4,7,7-hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)-2-norbornene, 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-di(chloromethyl)[2.2.1]bicyclohept-2-ene, AC 12402, Alodan, Alodan (pesticide), Chlorbicyclen, Cyclodan, Hercules 12402, Hercules 426, NSC 41891
Nombre IUPAC (1R,4S)-1,2,3,4,7-hexacloro-5,6-bis(clorometil)biciclo[2.2.1]hept-2-ene
SMILES ClCC1C(CCl)[C@]2(Cl)C(=C(Cl)[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Chlorbicyclen
Nombres de analitos o componentes Chlorbicyclen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6Cl8/c10-1-3-4(2-11)8(15)6(13)5(12)7(3,14)9(8,16)17/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.7978