Learn More
Alobresib, MedChemExpress
Código de producto. 16440597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16440597 50 mg 50 miligramos
16436987 5 mg 5 miligramos
16435196 100 mg 100 miligramos
16424268 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16440597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109050
MedChemExpress Alobresib (GS-5829) is a BET bromodomain inhibitor, which represents a highly effective therapeutics agent against recurrent/chemotherapy resistant uterine serous carcinoma (USC) overexpressing c-Myc.
Alobresib (GS-5829) is a BET bromodomain inhibitor, which represents a highly effective therapeutics agent against recurrent/chemotherapy resistant uterine serous carcinoma (USC) overexpressing c-Myc.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alobresib
Forma física Solid
CAS 1637771-14-2
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H23N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo GS-5829
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (190.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=CC=N1)(C2=CC=CC=N2)C3=C(NC(C4CC4)=N5)C5=CC(C(C(C)=NO6)=C6C)=C3
Peso molecular (g/mol) 437.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.49
Porcentaje de pureza 98.07%