Learn More
Thermo Scientific Chemicals Malato de almotriptán
Código de producto. 16544484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16544484 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16544484 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465402500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Almotriptan malate
CAS 181183-52-8
Fórmula molecular C21H31N3O7S
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Clave InChI QHATUKWEVNMHRY-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(CS(=O)(=O)N3CCCC3)C=C12
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibutanedioico; dimetil(2-{5-[(pirrolidina-1-sulfonil)metil]-1H-indol-3-il}etil)amina
Peso molecular (g/mol) 469.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.55