Learn More
Almotriptán Malato, TRC
Código de producto. 17998994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17998994 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 17998994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57520010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Almotriptan Malate
CAS 181183-52-8
Fórmula molecular C17 H25 N3 O2 S . C4 H6 O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Butanedioic acid, 2-hydroxy-, compd. with N,N-dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine (1:1), Butanedioic acid, hydroxy-, compd. with 1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]pyrrolidine (1:1) (9CI), Pyrrolidine, 1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]-, hydroxybutanedioate (1:1) (9CI), Almotrip forte, Almotriptan malate, Axert, LAS 31416 D,L-malate acid, PNU 180638, PNU 180638E, LAS-31416 Malate;
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O2S.C4H6O5/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)N3CCCC3)cc12.OC(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-[5-(pirrolidina-1-ilsulfonilmetil)-1H-indol-3-il]etanolamina; Ácido 2-hidroxibutanediáico
Peso molecular (g/mol) 469.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.1883