Learn More
Almorexant, MedChemExpress
Descripción
Almorexant (ACT 078573) is an orally active, potent and competitive dual orexin receptor antagonist, with Kd values of 1.3 nM (OX1) and 0.17 nM (OX2), respectively. Almorexant reversibly blocks signaling of orexin-A and orexin-B peptides. Almorexant totally blocked the intracellular Ca2+ signal pathway. Almorexant stimulates caspase-3 activity in AsPC-1 cells and induces apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Almorexant |
| CAS | 871224-64-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H31F3N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ACT 078573 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 46 mg/mL (89.75 mM) |
| SMILES | CNC([C@@H](C1=CC=CC=C1)N2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3[C@@H]2CCC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 512.56 |
| Mostrar más |