Learn More
Clorhidrato de almorexant, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Almorexant Hydrochloride |
| CAS | 913358-93-7 |
| Fórmula molecular | C29H31F3N2O3. HCl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (alphaR,1S)-3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-N-methyl-alpha-phenyl-1-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]-2(1H)-Isoquinolineacetamide Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31F3N2O3/c1-33-28(35)27(20-7-5-4-6-8-20)34-16-15-21-17-25(36-2)26(37-3)18-23(21)24(34)14-11-19-9-12-22(13-10-19)29(30,31)32/h4-10,12-13,17-18,24,27H,11,14-16H2,1-3H3,(H,33,35)/t24-,27+/m0/s1 |
| SMILES | Cl.CNC(=O)[C@H](N1CCc2cc(OC)c(OC)cc2[C@@H]1CCc3ccc(cc3)C(F)(F)F)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[(1S)-6,7-dimetoxi-1-[2-[4-(trifluorometil)fenil]etil]-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-N-metil-2-fenilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 512.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 548.2054 |