Learn More
Almorexant hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16486877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486877 5 mg 5 miligramos
16445136 100 mg 100 miligramos
16424178 10 mg 10 miligramos
16420527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10805A
MedChemExpress Almorexant (ACT 078573) hydrochloride is an orally active, potent and competitive dual orexin receptor antagonist, with Kd values of 1.3 nM (OX1) and 0.17 nM (OX2), respectively.
Almorexant hydrochloride reversibly blocks signaling of orexin-A and orexin-B peptides. Almorexant hydrochloride totally blocked the intracellular Ca2+ signal pathway. Almorexant hydrochloride stimulates caspase-3 activity in AsPC-1 cells and induces apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Almorexant hydrochloride
CAS 913358-93-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H32ClF3N2O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo ACT 078573 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (83.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CNC([C@@H](C1=CC=CC=C1)N2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3[C@@H]2CCC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 549.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.02
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation