Learn More
Almonertinib hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Almonertinib hydrochloride shows great inhibitory activity against T790M, T790M/L858R and T790M/Del19 (IC50: 0.37, 0.29 and 0.21 nM, respectively), and is less effective against wild type (3.39 nM). Almonertinib hydrochloride is used for the research of the non-small cell lung cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Almonertinib hydrochloride |
| CAS | 2134096-03-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H36ClN7O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | HS-10296 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (148.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC(C=C(N(C)CCN(C)C)C(NC(C=C)=O)=C1)=C1NC2=NC(C3=CN(C4CC4)C5=C3C=CC=C5)=CC=N2.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 562.11 |
| Mostrar más |