Learn More
Cloruro de aliltrifenilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498626 25 g 25 g
11408636 100 g 100 g
11418636 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16012.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18480-23-4 | C21H20ClP | 338.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18480-23-4
Fórmula molecular C21H20ClP
Peso molecular (g/mol) 338.81
Número MDL MFCD00031542
Clave InChI FKMJROWWQOJRJX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo allyltriphenylphosphonium chloride, allyl triphenylphosphonium chloride, triphenyl prop-2-enyl phosphanium chloride, triphenyl prop-2-en-1-yl phosphanium chloride, acmc-1buz2, allyltriphenylphosphoniumchloride, triphenyl prop-2-enyl phosphonium chloride, phosphonium,triphenyl-2-propen-1-yl-, chloride 1:1
PubChem CID 2734120
SMILES [Cl-].C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyltriphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 230°C to 232°C
Fórmula lineal (CH2=CHCH2)(C6H5)3PCl
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC trifenil(prop-2-enil)fosfomanio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.82
Porcentaje de pureza 99%