Learn More
Allyltriphenylphosphonium chloride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10232662 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10232662 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10232662 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352360050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18480-23-4
Fórmula molecular C21H20ClP
Peso molecular (g/mol) 338.81
Número MDL MFCD00031542
Clave InChI FKMJROWWQOJRJX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo allyltriphenylphosphonium chloride, allyl triphenylphosphonium chloride, triphenyl prop-2-enyl phosphanium chloride, triphenyl prop-2-en-1-yl phosphanium chloride, acmc-1buz2, allyltriphenylphosphoniumchloride, triphenyl prop-2-enyl phosphonium chloride, phosphonium,triphenyl-2-propen-1-yl-, chloride 1:1
PubChem CID 2734120
Nombre IUPAC triphenyl(prop-2-en-1-yl)phosphanium chloride
SMILES [Cl-].C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyltriphenylphosphonium chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 226°C to 230°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal H2CCHCH2P(C6H5)3Cl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.82
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl triphenylphosphonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.