Learn More
Aliltrimetilsilano, TRC
Código de producto. 30178992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178992 1 g 1 g
30179397 10 g 10 g
30179147 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5723501G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762-72-1
Fórmula molecular C6 H14 Si
Peso molecular (g/mol) 114.26
Sinónimo Trimethyl-2-propen-1-yl-silane, Allyltrimethyl-silane, Trimethyl-2-propenyl-silane, 3-(Trimethylsilyl)-1-propene, 3-(Trimethylsilyl)propene, Trimethyl(2-propenyl)silane, Trimethylallylsilane
Nombre IUPAC trimetil(prop-2-enil)silano
SMILES C[Si](C)(C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyltrimethylsilane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14Si/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0865