Learn More
Aliltrimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215631 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10565491 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10215631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349990100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 762-72-1 | C6H14Si | 114.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762-72-1
Fórmula molecular C6H14Si
Peso molecular (g/mol) 114.27
Número MDL MFCD00008635
Clave InChI HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
PubChem CID 69808
Nombre IUPAC trimetil(prop-2-enil)silano
SMILES C[Si](C)(C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyltrimethylsilane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7190g/mL
Punto de ebullición 85°C
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2Si(CH3)3
Índice de refracción 1.4060 to 1.408
Cantidad 10 mL
Fieser 10,6; 11,16; 12,23; 13,11; 14,18; 15,8
Índice Merck 15, 290
Gravedad específica 0.719
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyltrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.