Learn More
Aliltrimetoxisilano, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734164 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734164 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10288843 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734164 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388940050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2551-83-9 | C6H14O3Si | 162.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2551-83-9
Fórmula molecular C6H14O3Si
Peso molecular (g/mol) 162.26
Número MDL MFCD00053865
Clave InChI LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyltrimethoxysilane, silane, trimethoxy-2-propenyl, silane, trimethoxy-2-propen-1-yl, allyl trimethoxy silane, silane, allyltrimethoxy, allytrimethoxysilane, acmc-209gkn, trimethoxy prop-2-enyl silane, silane,trimethoxy-2-propen-1-yl
PubChem CID 75698
Nombre IUPAC trimetoxi(prop-2-enil)silano
SMILES CO[Si](CC=C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyltrimethoxysilane
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 146°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.4040 to 1.406
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.26
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.