Learn More
Aliltrietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326886 5 g 5 g
11336886 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04297.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2550-04-1 | C9H20O3Si | 204.34 g/mol
Allyltriethoxysilane is used as chemical additives and intermediates. It is used as general catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aliltrietoxisilano se utiliza como aditivo químico e intermediario. Se utiliza como catalizador general.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2550-04-1
Número MDL MFCD00009064
Especificaciones
Punto de ebullición 176°C to 177°C
Nombre del producto químico o material Allyltriethoxysilane
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C9H20O3Si
Fórmula lineal CH2=CHCH2Si(OCH2CH3)3
Número UN UN1993
Beilstein 1772306
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Sinónimo allyltriethoxysilane, silane, triethoxy-2-propenyl, triethoxyallylsilane, silane, allyltriethoxy, allytriethoxysilane, triethoxy prop-2-en-1-yl silane, silane, triethoxy-2-propen-1-yl, allyl triethoxysilane, acmc-2097bb
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Clave InChI UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
Nombre IUPAC trietoxi(prop-2-enil)silano
Peso molecular (g/mol) 204.34
PubChem CID 75692
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.34
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.407
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.953