Learn More
Aliltriclorosilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332276 25 g 25 g
11322276 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03703.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 107-37-9 | C3H5Cl3Si | 175.508 g/mol
Allyltrichlorosilane acts as a reagent that produces homoallylic alcohols upon reaction with aldehydes in DMF. It is used to make silicones and glass fiber fininshes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Aliltriclorosilano actúa como un reactivo que produce alcoholes homoalílicos al reaccionar con aldehídos en DMF. Se utiliza para siliconas y acabados en fibra de vidrio.
Solubilidad
Soluble en THF, tolueno, benceno. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar a 4 °C. Almacenar lejos de agentes oxidantes y de la humedad. Incompatible con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-37-9
Fórmula molecular C3H5Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 175.508
Número MDL MFCD00000486
Clave InChI HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-yl
PubChem CID 7867
Nombre IUPAC tricloro(prop-2-enil)silano
SMILES C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Nombre del producto químico o material Allyltrichlorosilane
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Índice de refracción 1.449
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.211
Fórmula lineal CH2=CHCH2SiCl3
Número UN UN1724
Beilstein 1743449
Información de solubilidad Soluble in THF,toluene,benzene. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.52
Porcentaje de pureza 95%