Learn More
Allyltrichlorosilane, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10061941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061941 5 g Glass bottle 5 g
10555111 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10061941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313220050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-37-9
Fórmula molecular C3H5Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 175.52
Número MDL MFCD00000486
Clave InChI HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-yl
PubChem CID 7867
Nombre IUPAC tricloro(prop-2-enil)silano
SMILES C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyltrichlorosilane
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 117.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal H2CCHCH2SiCl3
Índice de refracción 1.4430 to 1.4470
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: react violently with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.52
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Liquid